Learn More
OICR-0547, MedChemExpress
Descripción
OICR-0547 is a closely related derivative of OICR-9429. OICR-9429 is a novel small-molecule antagonist of the Wdr5-MLL interaction, while OICR-0547 is an inactive control compound that no longer binds to WDR5.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OICR-0547 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1801873-49-3 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H29F3N4O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.31 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CNC(C=C1C(F)(F)F)=O)NC2=CC(C3=CC(CN4CCOCC4)=CC=C3)=CC=C2N5CCOCC5 |
| Mostrar más |