Learn More
Velp Scientifica Agitador de varilla avanzado OHS 100
Código de producto. 16315665 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
par de torsión:
≤ 100 Ncm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. par de torsión unitSize
16315665 ≤ 100 Ncm cada uno
1 options
Código de producto. 16315665 Proveedor Velp Scientifica N.º de proveedor F20100481
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla con torque de 100 Ncm, 3,5 in Pantalla TFT, temporizador, Wi-Fi y USB Conectividad capaz de agitar hasta 100 L. Diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y garantizar la durabilidad incluso en los entornos más agresivos.
El OHS 60 Advance es la solución ideal para aplicaciones exigentes que operan con viscosidades de hasta 50.000 mPa.
El motor sin escobillas controlado electrónicamente del OHS 60 Advance agita hasta 40 l (H2O ) con un par máximo de 60 Ncm y garantiza la mayor vida útil.
Seguridad y resistencia en el laboratorio
  • Carcasa sellada resistente con grado de protección IP 54 que garantiza durabilidad incluso en los entornos más agresivos
  • Las alarmas de seguridad integradas de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente preservan el rendimiento a lo largo del tiempo al detener la agitación.
  • La operación segura de la perilla de arranque y parada con llave de bloqueo evita el arranque involuntario y los cambios en las condiciones de trabajo
  • Los sensores de vibración integrados con diferentes niveles de sensibilidad detendrán la operación e informarán a los usuarios cuando el sistema OHS esté estable y correctamente fijado.
La mejor potencia de agitación de su clase
  • Ideal para aplicaciones exigentes que operan con una variedad de viscosidades.
  • El motor sin escobillas, controlado electrónicamente, agita con un par máximo
  • SpeedServo™ La tecnología de compensación de par mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a los cambios de viscosidad
  • El control electrónico de velocidad se puede configurar manualmente a las rpm deseadas
  • El par permanece estable en todo el intervalo de velocidad, que es un parámetro crucial para la reproducibilidad
SmartChuck™ Simplifica la acomodación del eje
  • El proceso de acomodación del eje se puede realizar con una mano y no requiere ninguna herramienta.
  • Con dos operaciones sencillas puede desbloquear el anillo de protección para accionar el eje hacia dentro y hacia fuera con la máxima facilidad
  • La apertura del anillo durante el proceso de agitación bloqueará automáticamente el análisis y el instrumento informa al usuario de la máxima seguridad.
Intuitivo y preciso
  • 3,5 in La pantalla TFT guiará a los usuarios para establecer con precisión las condiciones de trabajo y obtener resultados reproducibles.
  • Muestra la información principal a simple vista junto con la medición del par para obtener información en tiempo real sobre el cambio de viscosidad con una resolución de 1 Ncm
  • Interactúe con OHS Advance desde el gráfico en tiempo real que muestra la velocidad, el par y la temperatura
  • Los agitadores OHS Advance funcionan sin supervisión gracias a un temporizador que puede configurarse desde 1 minuto hasta 99,59 horas.
  • Definir y programar métodos operativos ideales para tareas exigentes donde se requieren rampas y operaciones a intervalos.
Ventajas de conectividad de OHS Advance
  • OHS Advance son los únicos agitadores de hélice que ofrecen la posibilidad de controlar y monitorizar los procesos mediante un Wi-Fi conexión
  • La plataforma en la nube VELP Ermes permite controlar el OHS Advance desde PC, smartphone y tablet a través de una interfaz web sencilla e intuitiva.
  • Activa la agitación, configura un temporizador, establece un método (entre los guardados en el dispositivo) o descarga y comparte informes con un clic
  • VELP Ermes puede gestionar OHS Advance ubicado en salas blancas u otros entornos controlados, sin necesidad de largos procedimientos de seguridad.
  • OHS/CotrollerSoft™ El software ofrece a todos los laboratorios una alternativa válida con USB Conectividad para quienes no pueden beneficiarse de los servicios en la nube
Especificaciones
Velocidad De 30 a 1300 rpm
Capacidad 100 L
Pantalla TFT gráfica (3,5 in)
Tensión 230 V
Vataje 175 W
Diámetro del eje (métrico) ≤ 8,5 mm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 90 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Incluye Sonda PT100
Modelo OHS 100 Advance
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP54
Intervalo de temperatura (imperial) De -330 °F a +1020 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +550 °C
par de torsión ≤ 100 Ncm
Viscosidad ≤ 70,000 mPas
Peso (imperial) 10,1 lb
Peso (métrico) 4,6 kg