Learn More
Velp Scientifica Agitador de varilla avanzado OHS 200
Código de producto. 16305665 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
par de torsión:
≤ 200 Ncm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. par de torsión unitSize
16305665 ≤ 200 Ncm cada uno
1 options
Código de producto. 16305665 Proveedor Velp Scientifica N.º de proveedor F20100480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2233.45€
    2080.00€ / paquete de 1
    Ahorro 153.45€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla con torque de 200 Ncm, engranaje de doble velocidad, 3,5 in Pantalla TFT, temporizador, Wi-Fi y USB Conectividad capaz de agitar hasta 100 L. Diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y garantizar la durabilidad incluso en los entornos más agresivos.
El OHS 200 Advance es la solución ideal para aplicaciones exigentes que operan con viscosidades de hasta 100.000 mPa . El motor sin escobillas controlado electrónicamente del OHS 200 Advance agita hasta 100 l con un par máximo de 200 Ncm y garantiza una vida útil más larga.
Seguridad y resistencia en el laboratorio
  • Carcasa sellada resistente con grado de protección IP 54 que garantiza durabilidad incluso en los entornos más agresivos
  • Las alarmas de seguridad integradas de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente preservan el rendimiento a lo largo del tiempo al detener la agitación.
  • La operación segura de la perilla de arranque y parada con llave de bloqueo evita el arranque involuntario y los cambios en las condiciones de trabajo
  • Los sensores de vibración integrados con diferentes niveles de sensibilidad detendrán la operación e informarán a los usuarios cuando el sistema OHS esté estable y correctamente fijado.
La mejor potencia de agitación de su clase
  • Ideal para aplicaciones exigentes que operan con una variedad de viscosidades.
  • El motor sin escobillas, controlado electrónicamente, agita con un par máximo
  • SpeedServo™ La tecnología de compensación de par mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a los cambios de viscosidad
  • Los engranajes de dos velocidades proporcionan el mejor rendimiento tanto para operaciones de alto torque como de gran volumen.
  • El control electrónico de velocidad se puede configurar manualmente a las rpm deseadas
  • El par permanece estable en todo el intervalo de velocidad, que es un parámetro crucial para la reproducibilidad
SmartChuck™ Simplifica la acomodación del eje
  • El proceso de acomodación del eje se puede realizar con una mano y no requiere ninguna herramienta.
  • Con dos operaciones sencillas puede desbloquear el anillo de protección para accionar el eje hacia dentro y hacia fuera con la máxima facilidad
  • La apertura del anillo durante el proceso de agitación bloqueará automáticamente el análisis y el instrumento informa al usuario de la máxima seguridad.
Intuitivo y preciso
  • 3,5 in La pantalla TFT guiará a los usuarios para establecer con precisión las condiciones de trabajo y obtener resultados reproducibles.
  • Muestra la información principal a simple vista junto con la medición del par para obtener información en tiempo real sobre el cambio de viscosidad con una resolución de 1 Ncm
  • Interactúe con OHS Advance desde el gráfico en tiempo real que muestra la velocidad, el par y la temperatura
  • Los agitadores OHS Advance funcionan sin supervisión gracias a un temporizador que puede configurarse desde 1 minuto hasta 99,59 horas.
  • Definir y programar métodos operativos ideales para tareas exigentes donde se requieren rampas y operaciones a intervalos.
Ventajas de conectividad de OHS Advance
  • OHS Advance son los únicos agitadores de hélice que ofrecen la posibilidad de controlar y monitorizar los procesos mediante un Wi-Fi conexión
  • La plataforma en la nube VELP Ermes permite controlar el OHS Advance desde PC, smartphone y tablet a través de una interfaz web sencilla e intuitiva.
  • Activa la agitación, configura un temporizador, establece un método (entre los guardados en el dispositivo) o descarga y comparte informes con un clic
  • VELP Ermes puede gestionar OHS Advance ubicado en salas blancas u otros entornos controlados, sin necesidad de largos procedimientos de seguridad.
  • OHS/CotrollerSoft™ El software ofrece a todos los laboratorios una alternativa válida con USB Conectividad para quienes no pueden beneficiarse de los servicios en la nube
Especificaciones
Velocidad De 6 a 400, de 30 a 2000 rpm
Capacidad 100 L
Pantalla TFT gráfica (3,5 in)
Tensión 230 V
Vataje 150 W
Diámetro del eje (métrico) ≤ 8,5 mm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 90 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Incluye Sonda PT100
Modelo OHS 200 Advance
N.º de marchas 2
Clase de protección IP54
Intervalo de temperatura (imperial) De -330 °F a +1020 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +550 °C
par de torsión ≤ 200 Ncm
Viscosidad ≤ 100,000 mPas
Peso (imperial) 10,1 lb
Peso (métrico) 4,6 kg