Learn More
Velp Scientifica Agitador de varilla digital OHS 60
Código de producto. 16355665 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 30 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16355665 De 30 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16355665 Proveedor Velp Scientifica N.º de proveedor F20100492
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla con par de 60 Ncm, pantalla digital y temporizador capaz de agitar hasta 40 l. Diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y garantizar la durabilidad incluso en los entornos más agresivos.
El OHS 60 Digital es la solución ideal para aplicaciones exigentes que operan con viscosidades de hasta 50.000 mPa.
Seguridad y resistencia en el laboratorio
  • Carcasa sellada resistente y protección IP 54
  • Las alarmas de seguridad integradas de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente preservarán el rendimiento a lo largo del tiempo y detendrán la agitación para una máxima seguridad en su laboratorio.
  • El funcionamiento seguro de la perilla de arranque y parada y la llave de bloqueo evitan accidentes. stat y cambios en las condiciones de trabajo.
El mejor poder de agitación de su clase
  • El motor sin escobillas agita hasta 40 L con un par máximo de 60 Ncm y garantiza la mayor vida útil.
  • SpeedServo™ La tecnología de compensación de par mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a los cambios de viscosidad.
Facilidad de uso
  • El SmartChuck™ La tecnología simplifica el proceso de acomodación del eje que se puede realizar incluso con una mano y no requiere ninguna herramienta, haciéndote la vida más fácil.
  • Toda la información necesaria está disponible de un vistazo y la pantalla de par dedicada con 4 segmentos LED informa sobre los cambios de viscosidad durante la operación.
  • El temporizador integrado OHS Digital permite operaciones sin supervisión. ¡Programa tu OHS Digital desde 1min hasta 99,59h y listo!
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Tensión 230 V
Vataje 165 W
Diámetro del eje (métrico) 7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 235 x 90 x 285 mm
Altura (métrico) 285 mm
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Certificaciones/conformidad Sí
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Material Aleación de aluminio
Modelo OHS 60 Digital
Clase de protección Sí
par de torsión Máx. de 40 Ncm
Viscosidad Máx. de 25,000 mPas
Peso (métrico) 4,1 kg