Learn More
Velp Scientifica Agitador de varilla digital OHS 60
Código de producto. 16575360 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 30 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16575360 De 30 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16575360 Proveedor Velp Scientifica N.º de proveedor SA20100492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00€
    1440.00€ / paquete de 1
    Ahorro 185.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Agitador de varilla con par de 60 Ncm, pantalla digital y temporizador capaz de agitar hasta 40 l. Diseñado para garantizar los más altos estándares de seguridad y garantizar la durabilidad incluso en los entornos más agresivos.
El OHS 60 Digital es la solución ideal para aplicaciones exigentes que operan con viscosidades de hasta 50.000 mPa.
Seguridad y resistencia en el laboratorio
  • Carcasa sellada resistente y protección IP 54
  • Las alarmas de seguridad integradas de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente preservarán el rendimiento a lo largo del tiempo y detendrán la agitación para una máxima seguridad en su laboratorio.
  • El funcionamiento seguro de la perilla de arranque y parada y la llave de bloqueo evitan accidentes. stat y cambios en las condiciones de trabajo.
El mejor poder de agitación de su clase
  • El motor sin escobillas agita hasta 40 L con un par máximo de 60 Ncm y garantiza la mayor vida útil.
  • SpeedServo™ La tecnología de compensación de par mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a los cambios de viscosidad.
Facilidad de uso
  • El SmartChuck™ La tecnología simplifica el proceso de acomodación del eje que se puede realizar incluso con una mano y no requiere ninguna herramienta, haciéndote la vida más fácil.
  • Toda la información necesaria está disponible de un vistazo y la pantalla de par dedicada con 4 segmentos LED informa sobre los cambios de viscosidad durante la operación.
  • El temporizador integrado OHS Digital permite operaciones sin supervisión. ¡Programa tu OHS Digital desde 1min hasta 99,59h y listo!
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Diámetro del eje (métrico) ≤ 8,5 mm
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 385 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 1 a 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Incluye Agitador de cabezal superior digital OHS 60, soporte universal H, eje de agitación con hélice y abrazadera doble
Modelo OHS 60 Digital
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP54
par de torsión ≤ 60 Ncm
Viscosidad ≤ 50,000 mPas
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4,1 kg