Learn More
OHAUS™ Balanzas de triple brazo
Código de producto. 10458701 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Material unitSize
10458701 710-00 Acero inoxidable cada uno
10772573 760-00 Acero inoxidable cada uno
10551792 750-S0 Acero inoxidable cada uno
10199451 1650-00 Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
PELIGRO DE ASFIXIA (1). Piezas pequeñas. Para niños mayores de 3 años.
Código de producto. 10458701 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 80000011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PELIGRO DE ASFIXIA (1). Piezas pequeñas. Para niños mayores de 3 años.
Exactitud, resistencia y fiabilidad. Las balanzas de triple brazo OHAUS tienen platos de pesaje de acero inoxidable y tapas de rodamiento que evitan la oxidación y la corrosión.
  • Pesos fundidos con precisión y muescas profundas en las vigas para obtener valores exactos en todas las mediciones.
  • Bordes con cuchilla esmerilados con precisión y cojinetes de ágata con alineación automática para una sensibilidad y reproducibilidad máximas.
  • Exactitud con tiempo de respuesta rápido.
  • La amortiguación magnética minimiza la oscilación.
  • La base de zinc pesada no volcará fácilmente como la de aluminio fundido.
Especificaciones
  • Capacidad: 610 g (2610 g con pesas adicionales)
  • Legibilidad: 0,1 g
  • Viga delantera: 10 x 0,1 g
  • Viga media: 500 x 100 g
  • Viga trasera: 100 x 10 g
  • Vernier Marcar (Dial-O-Gram™ Solo modelo): 10 x 0,1 g
  • Tamaño de la sartén: 6 in de diámetro (21,2 cm)
  • Dimensiones: 45,7 x 30,5 x 22,3 cm (largo x ancho x alto)
Dial-O-Gram El modelo incluye funciones avanzadas
  • Dial vernier de lectura directa para resultados de pesaje más rápidos.
  • La barra de tara permite equilibrar contenedores de hasta 225 g
  • Agregue el accesorio de varilla y abrazadera (S40022B) para realizar determinaciones de gravedad específica
Varilla y pinza de gravedad específica
  • Suspende la balanza sobre la base de la mesa para medir la gravedad específica.
Cuchara de polipropileno y contrapeso
  • Ideales para retener todos los objetos que se están pesando.
  • El contrapeso devuelve la balanza al cero cuando la plataforma solo contiene la cuchara.
  • La cuchara de acero inoxidable y el contrapeso incluyen una construcción de alta resistencia para el uso prolongado.
Nota
S40028 cuenta con un contenedor de plástico
Garantía
Cinco años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 6 pulg
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 15,2 cm
Fondo (imperial) 9 pulg
Calibración 10 x 0,1 g (brazo delantero), 500 x 100 g (brazo central),
Fondo (métrico) 22,86 cm
Altura (imperial) 12 pulg
Altura (métrico) 30,48 cm
Modelo 710-00
Material Acero inoxidable
Peso (imperial) 7,05 lb
Anchura (imperial) 18 pulg
Peso (métrico) 3,2 kg
Anchura (métrico) 45,72 cm
Garantía 5 años
Capacidad 0,61 kg (1,34 lb)
Tipo de pantalla Analógico
Tipo Balanza mecánica de triple brazo