Learn More
OHAUS™ Balanzas Harvard Trip
Código de producto. 10521222 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibración:
10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior)
Modelo:
1550-SD
1560-SD
Tipo:
Balanza de doble brazo Harvard
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibración Modelo Tipo Tamaño de la unidad
10521222 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) 1560-SD Balanza de doble brazo Harvard cada uno
10057761 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior) 1550-SD Balanza de doble brazo Harvard cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521222 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 80000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    517.51€ / paquete de 1
    Ahorro 197.49€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Ideal para programas de pesaje comparativo y equilibrado de tubos de centrífugas. Las balanzas Harvard Trip OHAUS emplean un diseño de dos platos basado en el clásico principio de balanza de Roberval. Se utilizan comúnmente para determinar la diferencia de masa entre dos objetos, en lugar de su valor absoluto.
Las características estándar incluyen:
  • Masas deslizantes incorporadas
  • Amortiguación magnética
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable
Especificaciones
  • Tamaño de la sartén: 6 in de diámetro (15,2 cm)
  • Legibilidad: 0,1 g
  • Capacidad: 70,54 oz. (2000 gramos)
  • Viga superior: 10 x 0,1 g
  • Viga inferior (excluido el modelo de viga única): 200 x 10 g
Información de órdenes
Se puede alcanzar un peso de hasta 2000 g mediante el uso de un conjunto de pesas de calibración (S40214A, S40215A).
Garantía
Cinco años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 6 pulg
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 15,2 cm
Fondo (imperial) 9,44 in
Calibración 10 x 0,1 g (brazo superior), 200 x 10 g (brazo inferior)
Fondo de la cubeta (imperial) 5,9 in
Fondo (métrico) 240,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 6,29 in
Altura (métrico) 160,000 mm
Incluye Doble brazo con tara de 225 g, capacidad de 2000 g con conjunto de peso opcional
Modelo 1560-SD
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 140,00 mm
Garantía 5 años
Línea de productos Viaje a Harvard
Capacidad 2 kg (4,4 lb)
Legibilidad 0,100000 g
Descripción Báscula mecánica, 1560-SD
Idiomas Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Tipo de pantalla Analógico
Tipo Balanza de doble brazo Harvard