Descripción
Proporciona resultados de pesaje estables y fiables para las tareas de pesaje rutinarias.
- El tiempo rápido de estabilización mejora la productividad en el laboratorio
- AutoCal™ OHAUS El sistema automático de calibración interna realiza el mantenimiento de rutina calibrando la balanza diariamente.
- La pantalla táctil a color ofrece un funcionamiento rápido y sencillo de las aplicaciones de la Adventurer
- Utilice y acceda a nuevos modos de aplicación y numerosas funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales mediante la moderna pantalla táctil a color
- Los operadores pueden llevar guantes de laboratorio y utilizar la pantalla táctil al mismo tiempo, lo que elimina la incomodidad y los peligros asociados a tener que ponerse y quitarse los guantes constantemente
- Además de la pantalla táctil, la Adventurer también cuenta con seis teclas mecánicas que proporcionan una respuesta táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas, como tara, puesta a cero, calibración e impresión
- Modos de aplicación: Pesaje, pesaje dinámico, retención de datos en pantalla, conteo de piezas, determinación de densidad, totalización, pesaje porcentual, pesaje de control, formulación
- La función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante cortes de energía y GLP La capacidad de datos tiene la capacidad de registrar el nombre de la muestra, los nombres del proyecto y las identificaciones de saldo para ayudar a cumplir con los requisitos de trazabilidad y cumplimiento.
- La función de clonación le permite guardar la configuración del usuario y de la aplicación en un USB Unidad flash que se puede usar fácilmente para configurar saldos adicionales de Adventurer
- Cuando se utiliza la función de peso mínimo, en la pantalla se indica claramente que el peso de la muestra actual es inferior al límite mínimo definido; solo tiene que aumentar el peso de la muestra para garantizar que los resultados se ajustan a sus estándares
- Algunos modelos cuentan con un protector contra corrientes de aire que ahorra espacio y está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la accesibilidad.
- Entre las características adicionales se incluyen: Interfaz RS232, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, cubierta en uso de carcasa completa, plato de acero inoxidable extraíble, carcasa inferior de metal fundido, soporte de seguridad, indicador de nivel iluminado en parte delantera, cuatro patas ajustables, menús con bloqueo por software, indicador de estabilidad, indicadores por software de sobrecarga/carga insuficiente, configuraciones medioambientales seleccionables por el usuario, indicador sonoro, ajustes de brillo seleccionables por el usuario, atenuación automática, calibración de pantalla táctil, tara automática, idioma de funcionamiento seleccionable por el usuario (nueve)
Dual USB Puertos
- Un frente USB El puerto host es de fácil acceso y facilita la carga de datos desde la balanza a una unidad flash sin tener que buscar en la parte posterior ni mover la balanza.
- Un segundo USB El dispositivo se encuentra en la parte trasera de la balanza y se puede utilizar para conectar la balanza a un PC.
- Las opciones de conectividad ayudan a cumplir los requisitos de trazabilidad en instalaciones tradicionales
Compliance
Seguridad del producto:CSA C22.2 n.º 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-1.Compatibilidad electromagnética:FCC parte 15 clase A, ICES-001 clase A, IEC 61326-1 (emisiones clase B, requisitos industriales de inmunidad)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000, Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1, Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emisiones Clase B, Requisitos Industriales de Inmunidad), Cumple con GLP/GMP |
| Tipo de conexión | RS232, USB Anfitrión, USB Dispositivo |
| Descripción | Balanza de precisión AX422 |
| Capacidad | 420g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control |
| Incluye | AC Adaptador |
| Linealidad | ± 0,02 g |
| Material | Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable |
| Mostrar más |