Learn More
Tocris Bioscience™ OGT 2115
Descripción
OGT 2115 is a heparanase inhibitor (IC50 = 0.4 μM) that displays no major inhibition of human cytochrome P450 isoenzymes (IC50 > 30 μM). Exhibits antiangiogenic properties in vitro (IC50 = 1 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[[3-(4-Bromophenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]-3-fluorophenyl]-5-benzoxazoleacetic acid |
| CAS | 853929-59-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 1 mg |
| Solubilidad | Soluble to 10mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C24H16BrFN2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 495.3 |
| Pureza | 97% |
Para uso exclusivo en investigación