Learn More
MedChemExpress Oglufanide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.49% |
| CAS | 38101-59-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 333.34 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 15.5 mg/mL (46.50 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | H-Glu-Trp-OH∣ L-Glutamyl-L-tryptophan |