Learn More
Oglemilast, MedChemExpress
Descripción
Oglemilast (GRC 3886) is a potent and orally active phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 0.5 nM for PDE4D3. Oglemilast inhibits pulmonary cell infiltration, including eosinophilia and neutrophilia in vitro and in vivo. Oglemilast has the potential for inflammatory airway diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oglemilast |
| CAS | 778576-62-8 |
| Color | Caqui |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H13Cl2F2N3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GRC 3886 |
| Información de solubilidad | DMSO : 4 mg/mL (7.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C(OC3=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C23)=C(OC(F)F)C=C1)NC4=C(Cl)C=NC=C4Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 516.3 |
| Mostrar más |