Learn More
Ogerin, MedChemExpress
Código de producto. 16494368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494368 10 mg 10 miligramos
16465276 100 mg 100 miligramos
16447097 5 mg 5 miligramos
16433056 25 mg 25 miligramos
16430697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11027910mg
MedChemExpress Ogerin is a selective GPR68 positive allosteric modulator, with a pEC50 of 6.83. Ogerin shows inverse agonist and antagonist activity (Ki, 220 nM) at A2A receptoor and weak antagonist activity (Ki, 736 nM) at 5-HT2B receptor. Ogerin blocks recall in fear conditioning in mice.
Ogerin is a selective GPR68 positive allosteric modulator, with a pEC50 of 6.83. Ogerin shows inverse agonist and antagonist activity (Ki, 220 nM) at A2A receptoor and weak antagonist activity (Ki, 736 nM) at 5-HT2B receptor. Ogerin blocks recall in fear conditioning in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ogerin
CAS 1309198-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (813.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=C(C2=NC(N)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N2)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 307.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation