Learn More
Ofloxacina, TRC
Código de producto. 17972365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972365 50 mg 50 miligramos
17962255 1 g 1 g
17991285 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO24575050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82419-36-1
Fórmula molecular C18 H20 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 361.37
Sinónimo Ofloxacin, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (±)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (±)-Ofloxacin, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(N-methylpiperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DL 8280, Exocin, Flobacin, Floxal, Floxil, Floxin, HOE 280, ORF 18489, Ocuflox, Oflin, Oflocet, Oflocin, Oflox, Ofloxacin, Ofloxacine, Ofloxin, Oxaldin, PT 01, Tariferid, Tarivid, Visiren, Visren, WP 0405, Zanocin
Nombre IUPAC 9-Fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-ácido carboxílico
SMILES CC1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1438
Porcentaje de pureza >95%