Learn More
Sal de ácido acético de N-óxido de ofloxacina (mezcla de diastereomeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1216511-73-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H20 F N3 O5 . C2 H4 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ofloxacin Imp. F (EP), 4-[(RS)-6-Carboxy-9-fluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-10-yl]-1-methylpiperazine 1-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ofloxacin N-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20FN3O5.C2H4O2/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20;1-2(3)4/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético; 7-fluoro-2-metil-6-(4-metil-4-oxidopiperazina-4-ium-1-il)-10-oxo-4-oxa-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13),11-tetraeno-11-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 437.419 |
| Mostrar más |