Learn More
Ofloxacina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486971 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11486971 5 g
1 options
Código de producto. 11486971 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219901805
Ofloxacina, polvo blanco
  • Se utiliza para estudiar los factores de virulencia que degradan la pared celular del neumococo.
  • Es una fluoroquinolona sintética con actividad antibacteriana de amplio espectro. Es un análogo del ácido nalidíxico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 82419-36-1
Color Blanco
Pérdida por secado 0.0002
Fórmula molecular C18H20FN3O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Oflocet, Ofloxacine, Oxaldin, Tarivid
Información de solubilidad Soluble in 1 N NaOH(50mg/mL).
Clave InChI GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica +1 to -1°(Lit.)
Peso molecular (g/mol) 361.37
Porcentaje de pureza 0.9952
Forma física Powder