Learn More
Ofloxacin, MedChemExpress
Descripción
Ofloxacin (Hoe-280) is a fluoroquinolone whose primary mechanism of action is inhibition of bacterial DNA gyrase. Ofloxacin shows inhibitory activity against vaccinia virus (VV).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ofloxacin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 82419-36-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20FN3O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Hoe-280 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 4 mg/mL (11.07 mM) |
| Mostrar más |