Learn More
Ofloxacina, LoGiCal
Código de producto. 30462977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462977 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462977 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0228.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ofloxacin
CAS 82419-36-1
Nombres de analitos o componentes Ofloxacin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 F N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ofloxacin, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(N-methylpiperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DL 8280, Exocin, Flobacin, Floxal, Floxil, Floxin, HOE 280, ORF 18489, Ocuflox, Oflin, Oflocet, Oflocin, Oflox, Ofloxacine, Ofloxin, Oxaldin, PT 01, Tariferid, Tarivid, Visiren, Visren, WP 0405, Zanocin, (+/-)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (+/-)-Ofloxacin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 361.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1438 g/mol