Learn More
Éster isopropílico de ofloxacina, TRC
Código de producto. 30424288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424288 500 mg -
30420063 1 g 1 g
30409729 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO337025500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126911-77-1
Fórmula molecular C21 H26 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 403.45
Sinónimo 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid 1-methylethyl ester, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, 1-methylethyl ester, (±)-
Nombre IUPAC Propan-2-IL 7-fluoro-2-metil-6-(4-metilpiperazina-1-Y)-10-Oxo-4-Oxa-1-Azatriciclo[7.3.1.05,13]Trideca-5(13),6,8,11-tetraeno-11-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ofloxacin Isopropyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26FN3O4/c1-12(2)29-21(27)15-10-25-13(3)11-28-20-17(25)14(19(15)26)9-16(22)18(20)24-7-5-23(4)6-8-24/h9-10,12-13H,5-8,11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1907