Learn More
Éster isopropílico de ofloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de ofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ofloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 126911-77-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ofloxacin Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ofloxacin Isopropyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid 1-methylethyl ester, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, 1-methylethyl ester, (+/-)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26FN3O4/c1-12(2)29-21(27)15-10-25-13(3)11-28-20-17(25)14(19(15)26)9-16(22)18(20)24-7-5-23(4)6-8-24/h9-10,12-13H,5-8,11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 403.45 |
| Mostrar más |