Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacina, 98 %
Código de producto. 15345038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15345038 25 g 25 g
15325038 1 g 1 g
15335038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15345038 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455670250
Solicitar formato a granel o personalizado
La ofloxacina, n.° de CAS 82419-36-1, es un antibiótico de fluoroquinolona con una amplia actividad antibacteriana contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra micobacterias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La ofloxacina es un antibiótico de fluoroquinolona sintético que es un análogo del ácido nalidíxico
  • La ofloxacina puede interactuar directamente con la autolisina neumocócica (LytA) en su dominio de unión a colina, lo que inhibe la capacidad de la LytA para degradar la pared celular neumocócica
  • La ofloxacina es racémica y su (s)-enantiómero es la levofloxacina
Aplicaciones
  • La ofloxacina se puede utilizar en estudios de laboratorio farmacocinéticos y en análisis de fármacos de alto rendimiento
  • En el laboratorio se han estudiado las capacidades de unión del ADN y las proteínas de la ofloxacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82419-36-1
Fórmula molecular C18H20FN3O4
Peso molecular (g/mol) 361.373
Clave InChI GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ofloxacin
Tipo Ofloxacin
Punto de fusión 280.0°C to 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.2% max.
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.37
Porcentaje de pureza 98%