Learn More
Officinalisinin I, MedChemExpress
Código de producto. 16406817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16406817 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107284
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Officinalisinin I
CAS 57944-18-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H76O19
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H]([C@](CCC(C)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)(O)O3)C)([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 921.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 921.07
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid