Learn More
OF-1, MedChemExpress
Código de producto. 16417957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16417957 5 mg 5 miligramos
16441447 50 mg 50 miligramos
16415238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16417957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY125185mg
MedChemExpress OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OF-1
CAS 919973-83-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18BrN3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 13 mg/mL (29.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1C)(NC2=C(OC)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 440.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.31
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death