Learn More
R&D Systems™ OF 1
Código de producto. 18778216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18778216 50 mg 50 miligramos
18768476 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18778216 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5289/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective BRPF1B and BRPF2 inhibitor
OF 1 is a selective BRPF1B and BRPF2 bromodomain inhibitor (Kd values are 100 and 500 nM respectively). Exhibits 39-fold selectivity for BRPF1B and BRPF2 over BRD4. Accelerates FRAP recovery at 5 μM in a BRPF2 FRAP assay. Inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 98%
Fórmula molecular 4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 919973-83-4
Contenido y almacenamiento 4°C
Cantidad 50 mg
Tipo de producto OF 1
Peso molecular M.W. (Observed): 440.31
Línea de productos Tocris
Inhibidores OF 1
Para uso exclusivo en investigación