Learn More
Tocris Bioscience™ ODQ
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001136 10 mg 10 miligramos
30001137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001136 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0880/10
Selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41443-28-1
Fórmula molecular C9H5N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ODQ
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.16
Pureza >99%
Peso molecular 187.158