Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752515 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752515 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10796832 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752515 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328800500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41443-28-1
Fórmula molecular C9H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 187.2
Número MDL MFCD00792620
Clave InChI LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
Nombre IUPAC [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ODQ
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 170°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo