Learn More
R&D Systems™ ODQ
Description
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ODQ |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.16 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 187.158 |