Learn More
ODM-201, TRC
Código de producto. 30133622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133622 2.5 mg 2.50 miligramo
30007991 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO0065002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1297538-32-9
Fórmula molecular C19H19ClN6O2
Peso molecular (g/mol) 398.85
Sinónimo N-[(1S)-2-[3-(3-Chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1-methylethyl]-5-(1-hydroxyethyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide, BAY 1841788, ODM-201
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-[3-(3-cloro-4-cianofenil)pirazol-1-il]propano-2-il]-5-(1-hidroxietil)-1H-pirazol-3-carboxamida
SMILES C[C@@H](Cn1ccc(n1)c2ccc(C#N)c(Cl)c2)NC(=O)c3cc([nH]n3)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darolutamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN6O2/c1-11(22-19(28)18-8-17(12(2)27)23-24-18)10-26-6-5-16(25-26)13-3-4-14(9-21)15(20)7-13/h3-8,11-12,27H,10H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,24)/t11-,12?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1258