Learn More
Implen OD600™ Fotómetro, enchufe de la UE
Código de producto. 30093037 Tienda Implen Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Fotómetro portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30093037 Fotómetro portátil cada uno
1 options
Código de producto. 30093037 Proveedor Implen N.º de proveedor Implen OD600EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00€
    1417.50€ / paquete de 1
    Ahorro 272.50€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Mida la densidad celular y la turbidez de forma rápida y precisa con el medidor portátil y liviano. Implen OD600 instrumento. No se requiere dilución de muestra debido al amplio rango de detección dinámica. No se necesitan adaptadores ya que Implen OD600 Diseño de portamuestras compatible con la mayoría de tubos y cubetas.
  • Interfaz fácil de usar con instrucciones intuitivas y preprogramadas OD600 y aplicaciones McFarland.
  • Amplio rango de detección dinámica (rango fotométrico: 0 – 4A), no requiere dilución.
  • Dispositivo autónomo, ligero (pesa solo 0,6 kg) y portátil con interfaz compatible con guantes de 3,5'' Pantalla táctil.
  • Tamaño reducido: mide sólo 140 mm x 110 mm x 70 mm.
  • LIMS Integración posible a través de Rest API Servicio Push.
  • Exportación de datos en formato .xls y .csv (o JSON para LIMS integración).
  • 4 GB de almacenamiento de datos.
  • Exportación de datos rápida y sencilla a través de USB puerto.
  • La batería recargable permite 8 horas de uso continuo.
  • Se suministra con fuente de alimentación UE.
Especificaciones
Tipo de producto Fotómetro portátil
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de bacterias
Tensión 5 V