Learn More
Tocris™ OD 36 hydrochloride
Código de producto. 18749646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18749646 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18749646 Proveedor Tocris™ N.º de proveedor 6598/10
Potent RIP2 kinase inhibitor
OD 36 hydrochloride is a potent receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2) inhibitor (IC50 = 5.3 nM). Displays similar % inhibition against ALK-2 and SIK2 at 100 nM. Downregulates expression of a panel of RIPK2-dependent genes. Inhibits recruitment of inflammatory cells in a mouse MDP-induced peritonitis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-10,11,14,17-tetrahydro-13H-1,16-etheno-4,8-metheno-1H-pyrazolo[3,4-g][1,14,4,6]dioxadiazacyclohexadecine hydrochloride
CAS 1638644-62-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C16H15ClN4O2.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.23
Tipo de producto Inhibitor
Pureza 98%