Learn More
Bromuro octiltrifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30426487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426487 10 g
30413697 2.5 g
30408959 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO24139510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42036-78-2
Fórmula molecular C26H32BrP
Peso molecular (g/mol) 455.41
Nombre IUPAC octil(trifenil)fosfonio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyltriphenylphosphonium Bromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32P.BrH/c1-2-3-4-5-6-16-23-27(24-17-10-7-11-18-24,25-19-12-8-13-20-25)26-21-14-9-15-22-26;/h7-15,17-22H,2-6,16,23H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1425