Learn More
Octiltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
10388490 100 g 100 g
10269273 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 10388490
Marca: Thermo Scientific Acros 216501000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5283-66-9
Número MDL MFCD00000488
Clave InChI RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
Nombre IUPAC tricloro(octil)silano
SMILES CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyltrichlorosilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 233°C (731.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H17Cl3Si
Fórmula lineal CH3(CH2)7SiCl3
Índice de refracción 1.4470 to 1.449
Cantidad 100 g
Beilstein 04, III, 1907
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Peso molecular (g/mol) 247.67
Viscosidad 1.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.