Learn More
Ácido octilfosfónico (NOPA), TRC
Product Code. 30012001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30012001 5 g 5 g
30003498 25 g 25 g
30007027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012001 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO2938905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4724-48-5
Fórmula molecular C8 H19 O3 P
Peso molecular (g/mol) 194.21
Sinónimo NOPA
Nombre IUPAC ácido octilfosfónico
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Octylphosphonic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1072