Learn More
Cloruro de octilmagnesio, solución de 1,4 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274824 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10001084 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428031000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38841-98-4 | C8H17ClMg | 172.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38841-98-4 , 109-99-9
Fórmula molecular C8H17ClMg
Peso molecular (g/mol) 172.98
Número MDL MFCD00000476
Clave InChI DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 4147387
SMILES CCCCCCCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylmagnesium chloride
Nombre de nota 1.4M solution in THF
% mín. CAS 22.34, 70.21
% máx. CAS 29.79, 77.66
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CH3(CH2)6CH2MgCl
Temperatura de inflamación −10°C
Nombre IUPAC magnesio;octano;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.929
Densidad 0.9290g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.