Learn More
Octilamina, TRC
Código de producto. 30424693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424693 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30424693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO27081550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylamine
CAS 111-86-4
Fórmula molecular C8 H19 N
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCN
Nombre IUPAC octan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 129.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517