Learn More
Octil tetra-2,3,4,6-O-acetil-bD-tioglucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl Tetra-2,3,4,6-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside |
| CAS | 85618-26-4 |
| Fórmula molecular | C22 H36 O9 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36O9S/c1-6-7-8-9-10-11-12-32-22-21(30-17(5)26)20(29-16(4)25)19(28-15(3)24)18(31-22)13-27-14(2)23/h18-22H,6-13H2,1-5H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-octilsulfaniloxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 476.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.208 |