Learn More
Sulfato de octilo, sal sódica, 99 %, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10576602 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10576602 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11985151 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576602 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 416500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-31-4
Fórmula molecular C8H15Na·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Clave InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
Nombre IUPAC Sodio;sulfato de octilo
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl sulfate, sodium salt
Absorbancia (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Punto de fusión 210.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OSO3Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (25% in water at 25°C) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo grueso