Learn More
Octil fenil fosfato, TRC
Código de producto. 30138507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138507 1 g 1 g
30136680 500 mg 500 miligramos
17982625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2938581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-88-8
Fórmula molecular C20 H27 O4 P
Peso molecular (g/mol) 362.4
Sinónimo Diphenyl Octyl Phosphate, Octyl diphenyl phosphate
Nombre IUPAC Octil difenilfosfato
SMILES CCCCCCCCOP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl phenyl phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27O4P/c1-2-3-4-5-6-13-18-22-25(21,23-19-14-9-7-10-15-19)24-20-16-11-8-12-17-20/h7-12,14-17H,2-6,13,18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.165