Learn More
Octil maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl Maleimide |
| CAS | 4080-76-6 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11(14)8-9-12(13)15/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-octilpirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 209.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1416 |