Learn More
Octyl Gallate, TRC
Código de producto. 30417979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417979 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30417979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1485432.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Fórmula molecular C15 H22 O5
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 282.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1467
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.