Learn More
Octyl Gallate, TRC
Código de producto. 30179974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179974 500 mg 500 miligramos
30179914 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO148543500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034-01-1
Fórmula molecular C15 H22 O5
Peso molecular (g/mol) 282.33
Sinónimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Nombre IUPAC octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylgallate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1467