Learn More
galato de octilo, Mikromol™
Código de producto. 17933086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933086 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17933086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3431.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Galato de octilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Nombres de analitos o componentes Octylgallate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H22 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 282.33
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,1467 g/mol