Learn More
Galato de octilo, LoGiCal
Código de producto. 30462044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462044 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462044 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3431.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Nombres de analitos o componentes Octylgallate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H22 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 282.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,1467 g/mol