Learn More
OctildimetilPABA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl Dimethyl PABA |
| CAS | 58817-05-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H27NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | p-(Dimethylamino)benzoic Acid Octyl Ester, Amerscol, Octyl N,N-Dimethyl-p-aminobenzoate, Octyl Dimethyl-p-aminobenzoate, Octyl p-Dimethylaminobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO2/c1-4-5-6-7-8-9-14-20-17(19)15-10-12-16(13-11-15)18(2)3/h10-13H,4-9,14H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=C(N(C)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)benzoato de octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.4 |
| Mostrar más |