Learn More
Octil Decyldimetil Cloruro de Amonio, TRC
Código de producto. 17902715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902715 1 g 1 g
17972255 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2399701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32426-11-2
Fórmula molecular C20 H44 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 334.02
Sinónimo 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI), Ammonium, decyldimethyloctyl-, chloride (8CI), BTC 818, Bardac 2050, Decyldimethyloctylammonium chloride, Decyloctyldimethylammonium chloride, N-Octyl-N-decyl-N-dimethyl-ammonium chloride, Octyldecyldimethylammonium chloride, Quaternium 24
Nombre IUPAC decil-dimetil-octilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H44N.ClH/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-21(3,4)19-17-15-12-10-8-6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.3162
Porcentaje de pureza >95%