Learn More
Cis-9-octadecenoato de octilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl cis-9-Octadecenoate |
| CAS | 32953-65-4 |
| Fórmula molecular | C26H50O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Oleic Acid Octyl Ester, Octyl (Z)-9-Octadecenoate, Octyl Oleate, Splender R 400, n-Octyl Oleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H50O2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26(27)28-25-23-21-10-8-6-4-2/h14-15H,3-13,16-25H2,1-2H3/b15-14- |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octil (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 394.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.3811 |