Learn More
Octil cloroformiato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731731 5 g Frasco de vidrio 5 g
10658634 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314550050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7452-59-7
Fórmula molecular C9H17ClO2
Peso molecular (g/mol) 192.69
Número MDL MFCD00000652
Clave InChI VFXVAXFIFHSGNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl chloroformate, n-octyl chloroformate, chloroformic acid n-octyl ester, carbonochloridic acid, octyl ester, chloroformic acid octyl ester, n-octylchloroformate, octyl chlorocarboxylate, octyl chloridocarbonate #, acmc-209ov2
PubChem CID 81956
Nombre IUPAC carbonocloridato de octilo
SMILES CCCCCCCCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octyl chloroformate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 90.0°C to 91.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.984
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido