Learn More
Octil beta-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl beta-D-Mannopyranoside |
| CAS | 140147-38-2 |
| Fórmula molecular | C14 H28 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | β-D-Mannopyranoside','octyl (9CI','ACI), Octyl β-D-mannopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-mannopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1886 |