Learn More
Octil beta-D-lactósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl beta-D-Lactoside |
| CAS | 74513-17-0 |
| Fórmula molecular | C20 H38 O11 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-octoxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 454.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.2414 |