Learn More
Octil beta-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30137443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137443 10 g 10 g
30134697 5 g 5 g
30009689 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO28600010G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14 H28 O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI), Octyl β-D-glucopyranoside (ACI), 1-n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranose, 1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-Octyl β-D-glucoside, BTB 11967, n-Octyl β-D-glucopyranoside, n-Octyl β-D-glucoside, Octyl glucoside, Octyl β-D-glucoside, Octyl β-D-glycopyranoside, Octyl β-glucopyranoside, PlantaCare 810, β-D-Octyl glucoside, β-Octyl monoglucoside
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1886