Learn More
Octil beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30008964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008964 250 mg 250 miligramos
30005209 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO295003250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40427-75-6
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxiano-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Octyl beta-D-galactopyranoside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1886
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.